文件
1.10032
Supelco
Total Hardness Test Strips, colorimetric
individually sealed, water hardness 3-21 °d, water hardness 4-26 °e, water hardness 5-37 °f, MQuant®
别名:
Water Hardness Chemical Test Strips
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
总硬度测试, colorimetric, water hardness 3-21 °d, water hardness 4-26 °e, water hardness 5-37 °f, MQuant®
描述
semi-quantitative
品質等級
產品線
MQuant®
特定分析物
calcium, magnesium
water hardness measuring range
3-21 °d
4-26 °e
5-37 °f
檢測方法
colorimetric
儲存溫度
15-25°C
一般說明
总硬度测试可用于测定加热系统、咖啡机、洗碗机和清洗机的水硬度,从而优化水软化剂的用量和水过滤器的使用。水的硬度是由于碱性土,主要是钙和镁的存在而导致的。总硬度测量的就是所有钙离子和镁离子的总数。总硬度测试试纸提供一种方便、简单的现场测试过程,从而简化水硬度检测过程。该测试过程简单、方便,颜色由绿至蓝的清楚变化在数秒内即可提供可靠的结果。使用试纸条时,只要将其浸入水中,等待一段规定的时间,然后读取结果。
方法:使用试纸(单独密封)的比色法 <3 - >4 - >7 - >14 - >21°d <4 - >5 - >9 - >18 - >26°e <5 - >7 - >12 - >25 - >37°f MQuant®
法律資訊
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1