主要文件
1.09678
Supelco
二甲基亚砜
for gas chromatography
别名:
DMSO, 甲基亚砜
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2SO
CAS号:
分子量:
78.13
Beilstein:
506008
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352119
EC索引号:
200-664-3
价格与库存信息目前不能提供
蒸汽密度
2.7 (vs air)
质量水平
蒸汽压
0.42 mmHg ( 20 °C)
方案
≥99.7% (GC)
表单
liquid
自燃温度
573 °F
效能
28300 mg/kg LD50, oral (Rat)
40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
42 %, 63 °F
技术
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.479 (lit.)
运动粘度
2.14 cSt
沸点
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
转变温度
flash point 87 °C
密度
1.10 g/mL (lit.)
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • In Vitro Inhibition of Colorectal Cancer Gene Targets by Withania somnifera L. Methanolic Extracts: A Focus on Specific Genome Regulation.本研究表明,DMSO 可用作提取结直肠癌研究中的植物化学物质的溶剂,凸显了其在药物研究和药物发现过程中的重要价值(Macharia JM, Pande DO, Zand A, et al. 2024)。
  • Nobiletin 是一种增强猪体外胚胎发育和质量的新型药物。本研究使用 DMSO 作为溶剂来研究 Nobiletin 的作用,揭示其在发育生物学和生殖技术中的实用价值 (Cajas YN, Cañón-Beltrán K, Mazzarella R, et al. 2024)。
  • Improving the Monophenolic Yield of Lignin Depolymerization in Dualistic Aprotic Solvent System by Organic Solvent Fractionation.本文探讨了 DMSO 在增强木质素解聚方面的溶剂特性,揭示了其在绿色化学和可持续性研究中的关键作用 (Xu Y, Dai Q, Zhang D, et al. 2024)。
  • Inter-coat protein loading of active ingredients into Tobacco mild green mosaic virus through partial dissociation and reassembly of the virion.本研究利用 DMSO 来操纵基因工程中的病毒载体,揭示其在分子生物学应用中的多用途性(González-Gamboa I, Caparco AA, McCaskill J, et al. 2024)。
注意
在室温下容易过冷并缓慢重融。 固化产品可以通过加热至室温来重新液化,而不会损害产品。
产品规格
空气中的饱和浓度:8.0 g/m3(20 °C)
分析说明
含量测定(GC): ≥ 99.7 %
鉴别(IR):符合要求
水: ≤ 0.3 %
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
188.6 °F - closed cup
闪点(°C)
87 °C - closed cup