蒸汽壓力
1 hPa ( 16 °C)
品質等級
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
208 °C
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
0.7-5.4 % (v/v)
技術
gas chromatography (GC): suitable
運動黏度
<7 cSt(40 °C)
bp
174 °C/1013 mbar
mp
-30 °C
轉變溫度
flash point 51 °C
密度
0.73 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChI 密鑰
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC): ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Identity (IR-spectrum): conforms
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
114.8 °F - closed cup
閃點(°C)
46.0 °C - closed cup