主要文件
1.09012
Supelco
纳氏′试剂B
for determination of nitrogen solution B: Sodium hydroxide solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352305
质量水平
表单
liquid
特殊分析物
nitrogen
技术
photometry: suitable
pH值(酸碱度)
14 (20 °C in H2O)
密度
1.30 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
分析说明
应用测试:符合
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1