主要文件
1.08326
Supelco
甲苯
dried (max. 0.005% H₂O) SeccoSolv
别名:
甲基苯,苯基甲烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH3
CAS号:
分子量:
92.14
Beilstein:
635760
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191501
酶委員會索引編號:
203-625-9
化驗:
≥99.9% (GC)
技術:
DNA amplification: suitable
應用:
peptide synthesis
bp:
110-111 °C (lit.)
蒸汽壓力:
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
蒸汽密度
3.2 (vs air)
蒸汽壓力
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
化驗
≥99.9% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
997 °F
expl. lim.
7 %
技術
DNA amplification: suitable
雜質
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.005% Water
≤0.01% Benzene (GC)
≤0.05% Ethylbenzene (GC)
≤0.1% Xylene (GC)
蒸發殘留物
≤10 mg/L
顏色
APHA: ≤10
折射率
n/D 1.496 (lit.)
運動黏度
0.7 cSt(20 °C)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 4 °C
溶解度
0.52 g/L
密度
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI 密鑰
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
纯度 (GC): ≥ 99.9 %
同一性(IR):符合
颜色: ≤ 10 Hazen
酸度: ≤ 0.0005 meq/g
碱度: ≤ 0.0002 meq/g
苯(GC): ≤ 0.01 %
乙苯(GC): ≤ 0.05%
二甲苯(GC): ≤ 0.1 %
蒸发残留物: ≤ 10 mg/l
水: ≤ 0.005 %
法律資訊
SECCOSOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
39.9 °F
閃點(°C)
4.4 °C