無性繁殖
2H8.2, monoclonal
物種活性
rat, human, mouse
包裝
antibody small pack of 25 μg
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... FOXO1(2308)
mouse ... Foxo1(56458)
一般說明
叉头框 O(FOXO)转录因子在调节代谢功能中起重要作用。由于 FOXO1 在胰岛素应答组织中表达相对较高,该转录因子随时可以调节能量代谢。当营养素和胰岛素水平低时,FOXO1 会促进糖原异生酶的表达。相反,在进食状态下,胰岛素水平升高,刺激骨骼肌和包括脂肪组织在内的其他器官吸收葡萄糖。在某些病理生理条件下,包括胰岛素抵抗,对 FOXO1 的负向调节信号传导受到损害。(Gross, D.N., 2009)。
特異性
该抗体检测 FOXO1。
FOXO1 在细胞核和细胞质之间穿梭。
FOXO1 在细胞核和细胞质之间穿梭。
免疫原
具有 GST 标签的重组蛋白,对应于全长 FOXO1。
應用
使用抗 FOXO1 抗体,克隆 2H8.2(小鼠单克隆抗体,在 WB、ICC、IHC(P)中经过验证)在横纹肌肉瘤中检测 FOXO1(也称为的叉头盒蛋白 O1A,叉头)。
免疫细胞化学:使用先前批次的 1:500 稀释液。
免疫细胞化学:代表性批次数据:
使用先前批次的 1:500 稀释液。
免疫组化(石蜡):代表性批次数据。
通过表位检索进行最佳染色:导管癌原位。
免疫细胞化学:代表性批次数据:
使用先前批次的 1:500 稀释液。
免疫组化(石蜡):代表性批次数据。
通过表位检索进行最佳染色:导管癌原位。
研究子类别
转录因子
转录因子
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
品質
通过蛋白质印迹对 HEK293 细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:2 µg/mL 的该抗体在 HEK293 细胞裂解液中检测到 FOXO1。
蛋白质印迹分析:2 µg/mL 的该抗体在 HEK293 细胞裂解液中检测到 FOXO1。
標靶描述
~78-82 kDa
聯結
替代:04-1005
外觀
在含 0.1M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的小鼠单克隆抗体。
形式:纯化的
蛋白 G 纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8ºC 条下可稳定保存 1 年。
分析報告
对照
HEK293 细胞裂解液
HEK293 细胞裂解液
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
International journal of molecular sciences, 24(17) (2023-09-09)
Transcription factors (TFs) have been shown to play a key role in the occurrence and development of tumors, including triple-negative breast cancer (TNBC), with a worse prognosis. Machine learning is widely used for establishing prediction models and screening key tumor
Oncology letters, 17(1), 450-455 (2019-01-19)
According to global cancer statistics in 2012, lung cancer (LC) was the most frequently diagnosed cancer and the leading cause of cancer-associated mortality among males worldwide. Owing to the limited therapeutic approaches available, novel methods for treating LC are required.
Biological trace element research, 196(2), 552-564 (2019-12-13)
The excess fluoride intake has been shown to adversely affect male reproductive health. The aim of the present study was to investigate the key mechanism underlying fluoride-induced testicular dysfunction and the role of melatonin as a modulator of testicular metabolic
Environmental toxicology, 36(3), 396-407 (2020-10-25)
BPS has detrimental effects on human reproductive health and emerged as an environmental contaminant for global health concern. This study deals with the adverse impact of BPS exposure on testicular oxidative stress, inflammation and apoptosis in adult male golden hamster
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34(4), 5658-5672 (2020-02-27)
A contradictory role of CD36 in insulin resistance was found to be related to the nutrient state. Here, we examined that the physiological functions of CD36 in insulin signal transduction in mice fed a low-fat diet. CD36 deficiency led to