Merck
MAT424017168
Matrix Scientific
2-Bromo-4'-tert-butylbenzophenone
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
317.23
MDL编号:
mp
68-70
Iupac Name
(2-bromophenyl)(4-tert-butylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C17H17BrO/c1-17(2,3)13-10-8-12(9-11-13)16(19)14-6-4-5-7-15(14)18/h4-11H,1-3H3
InChI key
CTGNTZJXOMWGQZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/103492.html
Melting Point
68-70
象形图
MSDS
https://www.matrixscientific.com/103492.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)