Merck
MAT379357076
Matrix Scientific
(4-Aminophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
215.23
MDL编号:
Iupac Name
(4-aminophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H10FNO/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H,15H2
InChI key
JHRKKHFDXTWUJO-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Ambient
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/081210.html
象形图
MSDS
https://www.matrixscientific.com/081210.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)