Merck
MAT379356526
Matrix Scientific
8-(Benzyloxy)quinoline-2-carbaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
263.3
MDL號碼:
Iupac Name
8-(benzyloxy)-2-quinolinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C17H13NO2/c19-11-15-10-9-14-7-4-8-16(17(14)18-15)20-12-13-5-2-1-3-6-13/h1-11H,12H2
InChI 密鑰
DNRDUAQLBRLDGI-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/080669.html
象形圖
MSDS
https://www.matrixscientific.com/080669.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)