Merck
MAT333118403
Matrix Scientific
1-Isopropoxy-3-isothiocyanatopropane
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
159.25
MDL编号:
Iupac Name
1-isopropoxy-3-isothiocyanatopropane
Inchi Code
1S/C7H13NOS/c1-7(2)9-5-3-4-8-6-10/h7H,3-5H2,1-2H3
InChI key
UKKBSXMJKOPODB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/063224.html
象形图
MSDS
https://www.matrixscientific.com/063224.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)