Merck
MAT333116583
Matrix Scientific
(1-Cyclohexylpyrrolidin-3-yl)methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
183.29
MDL编号:
Iupac Name
(1-cyclohexyl-3-pyrrolidinyl)methanol
Inchi Code
1S/C11H21NO/c13-9-10-6-7-12(8-10)11-4-2-1-3-5-11/h10-11,13H,1-9H2
InChI key
UQWOCKWHWBXITR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/061403.html
象形图
MSDS
https://www.matrixscientific.com/061403.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)