Merck
MAT321761362
Matrix Scientific
2-(4-Isobutylphenyl)propanenitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
187.28
MDL编号:
沸点
124/0.8mm
Iupac Name
2-(4-isobutylphenyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C13H17N/c1-10(2)8-12-4-6-13(7-5-12)11(3)9-14/h4-7,10-11H,8H2,1-3H3
InChI key
PKQKHWNHCKNYSW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/059724.html
Boiling point
124/0.8mm
象形图
MSDS
https://www.matrixscientific.com/059724.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)