Merck
MAT238926206
Matrix Scientific
Ethyl 2-[(2-phenylacetyl)amino]acetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
221.26
MDL编号:
mp
83-85
Iupac Name
ethyl [(phenylacetyl)amino]acetate
Inchi Code
1S/C12H15NO3/c1-2-16-12(15)9-13-11(14)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,2,8-9H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
JMOABIAPWACPKV-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Ambient
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/043856.html
Melting Point
83-85
象形图
MSDS
https://www.matrixscientific.com/043856.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)