Merck
MAT196008852
Matrix Scientific
2-[(2-Methylbenzyl)oxy]benzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
242.27
MDL编号:
Iupac Name
2-[(2-methylbenzyl)oxy]benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H14O3/c1-11-6-2-3-7-12(11)10-18-14-9-5-4-8-13(14)15(16)17/h2-9H,10H2,1H3,(H,16,17)
InChI key
XAXILSBUFMJVHV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/040035.html
象形图
MSDS
https://www.matrixscientific.com/040035.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)