Merck
MAT161068345
Matrix Scientific
1-(Thien-2-ylsulfonyl)piperazine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
232.33
MDL號碼:
Iupac Name
1-(2-thienylsulfonyl)piperazine
Inchi Code
1S/C8H12N2O2S2/c11-14(12,8-2-1-7-13-8)10-5-3-9-4-6-10/h1-2,7,9H,3-6H2
InChI 密鑰
JEVLAMZYGHEJIS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/029333.html
象形圖
MSDS
https://www.matrixscientific.com/029333.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)