Merck
MAT161067321
Matrix Scientific
1-Chloronaphtho[2,1-b]thiophene-2-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
262.72
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供
mp
246-248
Iupac Name
1-chloronaphtho[2,1-b]thiophene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H7ClO2S/c14-11-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)17-12(11)13(15)16/h1-6H,(H,15,16)
InChI 密鑰
YBSJKVJFNLILQW-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/028309.html
Melting Point
246-248
象形圖
MSDS
https://www.matrixscientific.com/028309.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)