Merck
MAT161066033
Matrix Scientific
4-Isopropoxy-3-methoxybenzaldehyde oxime
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
209.24
MDL编号:
Iupac Name
4-isopropoxy-3-methoxybenzaldehyde oxime
Inchi Code
1S/C11H15NO3/c1-8(2)15-10-5-4-9(7-12-13)6-11(10)14-3/h4-6,8H,7H2,1-3H3
InChI key
HNFWIFINBCTXMO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/026821.html
象形图
MSDS
https://www.matrixscientific.com/026821.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)