Merck
MAT158503382
Matrix Scientific
2-Ethoxyacetohydrazide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
118.14
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供
Iupac Name
2-ethoxyacetohydrazide
Inchi Code
1S/C4H10N2O2/c1-2-8-3-4(7)6-5/h2-3,5H2,1H3,(H,6,7)
InChI 密鑰
NBPLLPBYZXYAMN-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/026039.html
象形圖
MSDS
https://www.matrixscientific.com/026039.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)