Merck
MAT128014498
Matrix Scientific
3-Chloro-4-ethoxyaniline hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
208.09
MDL编号:
Iupac Name
3-chloro-4-ethoxyaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10ClNO.ClH/c1-2-11-8-4-3-6(10)5-7(8)9;/h3-5H,2,10H2,1H3;1H
InChI key
QRNYSKLCAJBIRB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/022348.html
象形图
MSDS
https://www.matrixscientific.com/022348.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)