Merck
MAT117958562
Matrix Scientific
4-Isobutoxyaniline hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
201.7
MDL编号:
Iupac Name
4-isobutoxyaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(2)7-12-10-5-3-9(11)4-6-10;/h3-6,8H,7,11H2,1-2H3;1H
InChI key
YGPWKVFNKVKQSG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/017130.html
象形图
MSDS
https://www.matrixscientific.com/017130.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)