Merck
MAT113928326
Matrix Scientific
3-Ethoxypropanohydrazide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
132.16
MDL编号:
Iupac Name
3-ethoxypropanohydrazide
Inchi Code
1S/C5H12N2O2/c1-2-9-4-3-5(8)7-6/h2-4,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
NMNHXPQJISZDMF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/024026.html
象形图
MSDS
https://www.matrixscientific.com/024026.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)