Merck
MAT113928092
Matrix Scientific
3-Fluoro-4-(1-naphthylmethoxy)aniline
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
267.3
MDL编号:
Iupac Name
3-fluoro-4-(1-naphthylmethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C17H14FNO/c18-16-10-14(19)8-9-17(16)20-11-13-6-3-5-12-4-1-2-7-15(12)13/h1-10H,11,19H2
InChI key
FMKPLNMNUUDZRZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/022735.html
象形图
MSDS
https://www.matrixscientific.com/022735.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)