Merck
MAT113927039
Matrix Scientific
4-Amino-N,N-dipropylbenzenesulfonamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
256.37
MDL编号:
Iupac Name
4-amino-N,N-dipropylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C12H20N2O2S/c1-3-9-14(10-4-2)17(15,16)12-7-5-11(13)6-8-12/h5-8H,3-4,9-10,13H2,1-2H3
InChI key
XMGJIKAEBFXGKK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023887.html
象形图
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023887.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)