跳转至内容
Merck

MAT062351301

Matrix Scientific

1-(1,3-Benzothiazol-2-yl)piperidin-3-aminedihydrochloride

登录查看公司和协议定价


About This Item

分子量:
306.26
MDL编号:

Iupac Name

1-(1,3-benzothiazol-2-yl)-3-piperidinamine dihydrochloride

Inchi Code

1S/C12H15N3S.2ClH/c13-9-4-3-7-15(8-9)12-14-10-5-1-2-6-11(10)16-12;;/h1-2,5-6,9H,3-4,7-8,13H2;2*1H

InChI key

KITNUDYTLIVNLA-UHFFFAOYSA-N

Country of Origin

US

Product Link

https://www.matrixscientific.com/016504.html

象形图

MSDS

https://www.matrixscientific.com/016504.html


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持