Merck
MAT047028692
Matrix Scientific
But-2-ynyl-cyclohexyl-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
151.25
MDL號碼:
bp
105-106/12 Torr
密度
0.89/20
Iupac Name
N-(2-butynyl)cyclohexanamine
Inchi Code
1S/C10H17N/c1-2-3-9-11-10-7-5-4-6-8-10/h10-11H,4-9H2,1H3
InChI 密鑰
AMTIWUUGQBIURS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/009891.html
Boiling point
105-106/12 Torr
密度
0.89/20
象形圖
MSDS
https://www.matrixscientific.com/009891.html