Merck
MAT047026309
Matrix Scientific
1,4-Dibromohexafluoro-2-butene
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
321.84
MDL编号:
Iupac Name
(2E)-1,4-dibromo-1,1,2,3,4,4-hexafluoro-2-butene
Inchi Code
1S/C4Br2F6/c5-3(9,10)1(7)2(8)4(6,11)12/b2-1+
InChI key
BDJHSJLEJXRSSG-OWOJBTEDSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/008889.html
MSDS
https://www.matrixscientific.com/008889.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)