Merck
MAT047024146
Matrix Scientific
Methyl perfluoroheptanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
378.09
MDL编号:
沸点
138-139
Iupac Name
methyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluoroheptanoate
Inchi Code
1S/C8H3F13O2/c1-23-2(22)3(9,10)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h1H3
InChI key
JHROQORAJUWVCD-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/005781.html
Boiling point
138-139
象形图
MSDS
https://www.matrixscientific.com/005781.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)