Merck
MANH93ED5CB5
Manchester Organics
Methyl oxirane-2-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
102.09
MDL编号:
Iupac Name
methyl 2-oxiranecarboxylate
Inchi Code
1S/C4H6O3/c1-6-4(5)3-2-7-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
YKNYRRVISWJDSR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/S64048
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)