Merck
MAN773723105
Manchester Organics
1-Acetylpiperidin-4-amine dihydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
215.12
MDL號碼:
Iupac Name
1-(4-aminopiperidin-1-yl)ethan-1-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2O.2ClH/c1-6(10)9-4-2-7(8)3-5-9;;/h7H,2-5,8H2,1H3;2*1H
InChI 密鑰
ORNRTKIZSBRAGE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/H10835
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)