Merck
MAN428716740
Manchester Organics
2,3,5-Triiodobenzaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
483.81
MDL编号:
Iupac Name
2,3,5-triiodobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H3I3O/c8-5-1-4(3-11)7(10)6(9)2-5/h1-3H
InChI key
ROJLASMOZHOOOX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/G49733
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)