Merck
MAN412111827
Manchester Organics
3-Chloro-1,1-diethoxy-propane
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
166.65
MDL编号:
Iupac Name
3-chloro-1,1-diethoxypropane
Inchi Code
1S/C7H15ClO2/c1-3-9-7(5-6-8)10-4-2/h7H,3-6H2,1-2H3
InChI key
NXHONHDWVLPPCS-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/B34272
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)