Merck
MAN372906280
Manchester Organics
1H,6H-Perfluorohexane
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
302.06
MDL编号:
Iupac Name
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluorohexane
Inchi Code
1S/C6H2F12/c7-1(8)3(11,12)5(15,16)6(17,18)4(13,14)2(9)10/h1-2H
InChI key
UYDBQWIWVMBDME-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/B27184
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)