Merck
MAN182109158
Manchester Organics
1-Chloro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
194.58
MDL號碼:
Iupac Name
1-chloro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H6ClF3/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10,11)12/h1-4H,5H2
InChI 密鑰
WGQGWJIUZVXRKN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/M15099
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)