主要文件
LIF945291326
Life Chemicals Inc.
2-(1,2-oxazol-3-yl)ethan-1-amine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
148.59
MDL號碼:
Iupac Name
2-(3-isoxazolyl)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8N2O.ClH/c6-3-1-5-2-4-8-7-5;/h2,4H,1,3,6H2;1H
InChI 密鑰
HCFKITWOYQTYKS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)