主要文件
LIF517189573
Life Chemicals Inc.
4-(2-oxo-1,2-dihydropyridin-1-yl)butanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
181.19
MDL號碼:
Iupac Name
4-(2-oxo-1(2H)-pyridinyl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c11-8-4-1-2-6-10(8)7-3-5-9(12)13/h1-2,4,6H,3,5,7H2,(H,12,13)
InChI 密鑰
RHVYHTBCDXXALJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid