主要文件
LIF509447001
Life Chemicals Inc.
N-methylcyclobutanamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
85.15
MDL號碼:
Iupac Name
N-cyclobutyl-N-methylamine
Inchi Code
1S/C5H11N/c1-6-5-3-2-4-5/h5-6H,2-4H2,1H3
InChI 密鑰
JSIGUUUNVYUWQT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid