主要文件
LIF509444861
Life Chemicals Inc.
2-aminopyridine-3,5-dicarboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
182.14
MDL號碼:
Iupac Name
2-amino-3,5-pyridinedicarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H6N2O4/c8-5-4(7(12)13)1-3(2-9-5)6(10)11/h1-2H,(H2,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
InChI 密鑰
IVLPFCOWTKBYGG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)