主要文件
LIF372152705
Life Chemicals Inc.
3-bromo-1lambda6-thiolane-1,1-dione
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
199.07
MDL號碼:
Iupac Name
3-bromotetrahydrothiophene 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C4H7BrO2S/c5-4-1-2-8(6,7)3-4/h4H,1-3H2
InChI 密鑰
IPOKQKBJDASROB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid