主要文件
LIF068212954
Life Chemicals Inc.
5-Amino-4-methylnicotinic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
152.15
MDL编号:
Iupac Name
5-amino-4-methylnicotinic acid
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c1-4-5(7(10)11)2-9-3-6(4)8/h2-3H,8H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
XDKILAGIFJBHEA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)