Merck
KEYH57C55D28
Key Organics / BIONET
methyl (2Z)-3-(5-fluoropyridin-3-yl)prop-2-enoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
181.17
MDL號碼:
Iupac Name
methyl (Z)-3-(5-fluoropyridin-3-yl)acrylate
Inchi Code
1S/C9H8FNO2/c1-13-9(12)3-2-7-4-8(10)6-11-5-7/h2-6H,1H3/b3-2-
InChI 密鑰
LUVWSGIMPIFCBE-IHWYPQMZSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/DR-0057
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/DR-0057
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)