Merck
KEYH14DEA63B
Key Organics / BIONET
1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
148.21
MDL编号:
沸点
268.6 C at 760 mmHg
mp
40.5-42C
Iupac Name
1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
Inchi Code
1S/C9H12N2/c1-11-7-6-10-8-4-2-3-5-9(8)11/h2-5,10H,6-7H2,1H3
InChI key
SXLZJUPRTINRQQ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Store at 4C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BS-13509
Boiling point
268.6 C at 760 mmHg
Melting Point
40.5-42C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)