Merck
KEY465199990
Key Organics / BIONET
2-amino-9H-thioxanthen-9-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
227.29
MDL编号:
Iupac Name
2-amino-9H-thioxanthen-9-one
Inchi Code
1S/C13H9NOS/c14-8-5-6-12-10(7-8)13(15)9-3-1-2-4-11(9)16-12/h1-7H,14H2
InChI key
WKQHDJCDUTWHNS-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8P-567S
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8P-567S
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)