Merck
KEY465198270
Key Organics / BIONET
1-{5-[4-(4-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]thiophen-2-yl}ethan-1-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
316.42
MDL编号:
Iupac Name
1-{5-[4-(4-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]-2-thienyl}ethanone
Inchi Code
1S/C17H20N2O2S/c1-13(20)16-7-8-17(22-16)19-11-9-18(10-12-19)14-3-5-15(21-2)6-4-14/h3-8H,9-12H2,1-2H3
InChI key
XGRRAPBDAGINAM-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6T-0834
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6T-0834
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)