Merck
KEY465196918
Key Organics / BIONET
ethyl 7,8-dichloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
选择尺寸
变更视图
About This Item
CAS号:
分子量:
286.11
MDL编号:
Iupac Name
ethyl 7,8-dichloro-4-hydroxy-3-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H9Cl2NO3/c1-2-18-12(17)7-5-15-10-6(11(7)16)3-4-8(13)9(10)14/h3-5H,2H2,1H3,(H,15,16)
InChI key
FAEKTUDLKDVPSY-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5J-058
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5J-058
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)