Merck
KEY458252114
Key Organics / BIONET
[(2-methoxyphenyl)methyl]urea
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
180.21
MDL號碼:
Iupac Name
N-(2-methoxybenzyl)urea
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c1-13-8-5-3-2-4-7(8)6-11-9(10)12/h2-5H,6H2,1H3,(H3,10,11,12)
InChI 密鑰
BKNUTQQQAPBRAR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9M-039
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9M-039
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)