Merck
KEY458251464
Key Organics / BIONET
1-methyl-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
132.12
MDL编号:
Iupac Name
1-methyl-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H4N4/c1-10-4-9-5(2-7)6(10)3-8/h4H,1H3
InChI key
SUOVGHDPXJUFME-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1P-006
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1P-006
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)