Merck
KEY387783414
Key Organics / BIONET
3-(cyanomethyl)pyridin-1-ium-1-olate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
134.14
MDL號碼:
mp
139 - 141
Iupac Name
(1-oxido-3-pyridinyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C7H6N2O/c8-4-3-7-2-1-5-9(10)6-7/h1-2,5-6H,3H2
InChI 密鑰
OGPFILFOKYMAKO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Store under inert gas
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7P-396S
Melting Point
139 - 141
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7P-396S
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)