Merck
KEY128003955
Key Organics / BIONET
3,5-dibromo-2-hydrazinyl-1H-indole
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
304.97
MDL编号:
mp
>230
Iupac Name
3,5-dibromo-2-hydrazino-1H-indole
Inchi Code
1S/C8H7Br2N3/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(10)8(12-6)13-11/h1-3,12-13H,11H2
InChI key
YZSADBGSTWXKQZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/LA-0922
Melting Point
>230
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/LA-0922
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)