Merck
KEY087886667
Key Organics / BIONET
2-(3-iodophenoxy)pyrimidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
298.08
MDL號碼:
mp
92 - 94
Iupac Name
2-(3-iodophenoxy)pyrimidine
Inchi Code
1S/C10H7IN2O/c11-8-3-1-4-9(7-8)14-10-12-5-2-6-13-10/h1-7H
InChI 密鑰
DBYHOIOWIHLZLJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8Z-0812
Melting Point
92 - 94
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8Z-0812
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)