Merck
KEY001155000
Key Organics / BIONET
3-methoxy-4-[(4-methoxyphenyl)methoxy]benzaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
272.3
MDL编号:
mp
113 - 115
Iupac Name
3-methoxy-4-[(4-methoxybenzyl)oxy]benzaldehyde
Inchi Code
1S/C16H16O4/c1-18-14-6-3-12(4-7-14)11-20-15-8-5-13(10-17)9-16(15)19-2/h3-10H,11H2,1-2H3
InChI key
GBRMICJGUFLYOU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9H-901
Melting Point
113 - 115
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9H-901
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)